Få mere at vide
Sartorius Proline™ Plus en-kanals mekanisk pipetter
Designet til at tilbyde komfort og kvalitet til daglig manuel pipettering. Sartorius Proline™ Plus Single-Channel Mechanical Pipetter kombinerer holdbar konstruktion med brugervenlighed plus det bredeste udvalg af pipetter til forskellige brugere og applikationer. Fås med volumen fra 0,1 μL til 10 ml.
Brand: Sartorius 728040
1809.23 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Beskrivelse
Ideel til både erfarne laboratorieprofessionelle og studerende- Det bredeste udvalg af pipetter, inklusive pipetter med fast volumen til når volumener skal være klar for at undgå fejl
- Optiload-mekanisme tillader spidsbelastning med perfekt spidsforsegling på spidskeglen
- Safe-Cone-filtre minimerer risikoen for kontaminering
- Justerbar lydstyrkeindstilling med klikstop
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Holdbar, forstærket struktur med høj kemikalie- og UV-resistens
- Lette pipeteringskræfter, behageligt håndtag og fingerstøtte
- Det er ikke nødvendigt at klemme pipetteren under pipettering
- Let og let spidsudkast
- Reducerer risikoen for gentagne stressskader
- Nem at bruge, gør-det-selv kalibrering
- Store tal og farvekodning på lydstyrkedisplayet
- Volumenfarvekodning muliggør korrekt valg af spidsvolumen gennem matchende farvekode
- Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
- Nem at rengøre, med kun tre dele at skille ad
Tekniske data
3 til 1 % | |
9 til 19,8 mm | |
Gul | |
Minimeret risiko for kontaminering med sikre keglefiltre og fuld autoklaverbarhed | |
Polypropylen | |
Proline | |
Ikke-steril | |
5 til 50 μL | |
Minimeret risiko for kontaminering med sikre keglefiltre og fuld autoklaverbarhed | |
Ja |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoklaverbar | |
Genanvendelig | |
Ergonomi | |
1 | |
Nej | |
Pipette | |
Ergonomi | |
0,1 μL | |
2 år |