Få mere at vide
Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør
Konstrueret til at minimere prøvebinding og øge restitution, Eppendorf™ Protein LoBind™ Rør beskytter dine værdifulde proteiner under forarbejdning. Med banebrydende LoBind teknologi, sikre optimalt udbytte til dine Western blotting, massespektrometri og proteinrensningsapplikationer.
Brand: Eppendorf™ 0030122283
830.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fri for overfladebelægning, inklusive stoffer som silikone, blødgørere, biocider eller skimmelsvampe for at reducere risikoen for prøveinterferens.
- Lot-certificeret PCR renhedsgrad garanterer frihed fra humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere.
- Tilgængelig i rør-, mikroplade- og dybbrøndpladeformater til bekvem opskalering af eksperimenter.
- Snap, skru og SnapTec™ cap muligheder tilgængelige.
Tekniske data
HDPE | |
25 mL | |
100,-/pose, 2 poser | |
200 rør | |
Må ikke autoklaveres | |
Konisk | |
Mikrocentrifugerør (PCR Clean, Protein LoBind ) | |
PCR Clean (ikke-steril) |
Farveløs | |
Polypropylen | |
200 rør (4 poser x 50 rør) | |
Ikke steril | |
PCR Rens | |
Skruelåg | |
17,000 x g |