Få mere at vide
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Brand: Gibco™ A2921201
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
De Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit består af et sæt serum- og xeno-fri medier, der muliggør effektiv differentiering af humane pluripotente stamceller (PSC'er) til kontraherende cardiomyocytter på så få som 8 dage. I modsætning til andre metoder, der kræver flere komponenter og længere assay-varighed, kan PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit generere kardiomyocytter fra pluripotente stamceller i et klar-til-brug medieformat og på kortere tid.Bestående af tre 1X medier, der ikke kræver optøning eller blanding, anvendes hvert medium fortløbende over i alt 14 dage, hvilket resulterer i funktionelle kardiomyocytter, der udtrykker relevante fysiologiske markører, trækker sig sammen i kultur og efterfølgende kan holdes i kultur i >15 dage (vedligeholdelsesmedium sælges også separat (kat. nr. A2920808).
Ingen optøning eller blanding nødvendig
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit består af 1X medier, der ikke kræver frossen opbevaring, så ingen optøning eller blanding af reagenser. Du skal blot opvarme mediet og tilføje til PSC-kultur.
Hurtig produktion af kardiomyocytter
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit er i stand til at producere kontraherende cardiomyocytter på så få som 8 dage. Differentierede kardiomyocytter kan efterfølgende holdes i kultur i >15 dage.
Generering af kardiomyocytter af høj kvalitet
Kardiomyocytter genereret ved hjælp af PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit er funktionelt relevante og udtrykker nøglemarkører som TNNT2, Nkx2.5, MYH6 ogα -actinin; og kontrakt i kulturen.
Tekniske data
Kardiomyocytter | |
PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit | |
Stuetemperatur |
•500 mL Cardiomyocyte vedligeholdelsesmedium • 100 ml Cardiomyocytdifferentieringsmedium A • 100 mL Cardiomyocytdifferentieringsmedium B Opbevares ved 2 8 –og° beskyttes mod lys. |
|
1 kit |
User Bulletin: Enrichment and Replating of PSC-Derived Cardiomyocytes
Version: MAN0014828 Rev A.0 (4 January 2016)
Filstørrelse: 108 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit > 1 kit