Specifications
Bent | |
PTFE | |
Forceps | |
Forceps |
1 Pack | |
145 mm | |
Guide pin |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Bochem™ PTFE Bent Tip Forceps > Length: 145mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur