Få mere at vide
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
Brand:  Poulten Graf™ 101 08048
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10768751
  • 5080.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til dosering af de mest almindelige kemikalier, syrer og krystalliserende væsker (ikke egnet til opløsningsmidler). Poulten Graf™ PTFE/PP/glasfiber/teflon/keramik Fortuna™ Optifix™ Basic Dispensere har en dispensercylinder og et stempel af glas.
  • Fremstillet i henhold til DIN EN ISO 9001:2008 ved hjælp af materialer af høj kvalitet
  • Med massivt PTFE-indkapslet dispenserstempel af glas
  • Cylinder belagt med plast for at beskytte mod brud
  • Med certifikat, individuelt nummereret
  • Ergonomisk fingerbeskyttelseshætte af PP med lydstyrkeindstillingssystem
  • Graduering på skalaen er laseret og let at læse
  • Hurtig og nem lydstyrkeindstilling med yderligere finjustering
Tekniske data
Tekniske data
Analog flaskedispenser (Basic)
1
10 til 50 ml
Hver
Klar
PTFE, Polypropylen, Glasfiber, Teflon, Keramisk
Til dispensering af vandige opløsninger, syrer og krystalliserende væsker
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Grundlæggende dispenser > Volumen: 10 til 50 ml