Få mere at vide
Buerkle™ Pumpestation til AccuOne/EnergyOne pumpe
Hjælper med at overføre små mængder vandholdige medier op til 300 mPas fra dåser, tønder og smalhalsede beholdere fra 32 mm åbningsdiameter.
1710.00 DKK - 1840.00 DKK
Tekniske data
nr. pr. pakke | 1 hv. |
---|---|
Type | Pumpestation |
Applikationer | Til dispensering af syrer og baser |
Til brug med | AccuOne/EnergyOne pumpe |
Artikelnummer | Brand | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Oversigt | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11991591
|
Buerkle™
5900-3050 |
Nedsænkningsdybde: 50 cm |
1710.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11901601
|
Buerkle™
5900-3070 |
Nedsænkningsdybde: 70 cm |
1780.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11941581
|
Buerkle™
5900-3100 |
Nedsænkningsdybde: 100 cm |
1840.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Kun tilbehør til pumpestation
- Fås til tre forskellige nedsænkelige længder
Tekniske data
1 hv. | |
Pumpestation | |
Til dispensering af syrer og baser | |
AccuOne/EnergyOne pumpe |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Pumpestation til AccuOne/EnergyOne pumpe