Få mere at vide
Masterflex™ PVDF Straight Barbed Union
Tekniske data
Materiale | PVDF |
---|---|
Min. Driftstemperatur (metrisk) | -62°C |
Emballagemængde | 10 Pack |
Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 129°C |
Produkttype | Straight Barbed Union |
Tekniske data
PVDF | |
10 Pack | |
Straight Barbed Union |
-62°C | |
129°C |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ PVDF Straight Barbed Union