Få mere at vide
Pyrex™ Gooch-digel med integreret glassintret skive
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible inkluderer en integreret sintret skive.
Brand:  Pyrex 3660/02M
852.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10570101
  • 908.00 DKK / Pakke med 5
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C. PyrexTM Gooch Crucible inkluderer en integreret sintret skive.
  • Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved 110 °C
  • Velegnet til tændingsarbejde op til 450 °C
  • Med integreret glas sintret skive
  • Fremstillet af kemisk resistent Pyrex™ borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Med integreret glas sintret skive
Borosilikatglas
450 °C
53mm
1
30mm
Ideel til tørring af bundfald til konstant masse ved °110 C og til tændingsarbejde op til 450 °C
30 mL
Gooch digel
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Gooch-digel med integreret glassintret skive > Kapacitet: 30mL; Porøsitet: grad 1; Antal: 5/Pk.