Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Bland og opbevar en bred vifte af dyrkningsmedier med disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
Brand: Pyrex 1516/12D
3215.72 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
- Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Til brug op til 140 °C
Tekniske data
2000 mL | |
Klar | |
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium | |
Borosilikatglas | |
10 Pk. | |
ISO 4796 | |
Autoklaverbar | |
Ja | |
Rund | |
Reagensflaske | |
10,2 tommer | |
45 mm | |
Skruelåg |
0,5 gal. | |
5,4 tommer | |
Polypropylen skruelåg og hældering | |
10/PK | |
GL 45 | |
Ja | |
Genanvendelig | |
Brede | |
260 mm | |
Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium | |
Polypropylen | |
136 mm |