Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
103.37 DKK - 3820.00 DKK
Specifications
Bottom Shape | Flat |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Shape | Round |
Type | Watch Glass |
For Use With (Application) | Evaporation Work and Covering Heated Beakers |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11303454
|
Pyrex
1060/14D |
100 mm | N/A | |||||||
10468370
|
Pyrex
1060/14D |
100 mm |
1545.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 30-10-2025
Log in to see stock. |
||||||
11313454
|
Pyrex
1060/18D |
125 mm | N/A | |||||||
10651651
|
Pyrex
1060/18D |
125 mm |
1750.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 16-10-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10315100
|
Pyrex
1060/20D |
150 mm |
2100.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 18-09-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323454
|
Pyrex
1060/20D |
150 mm | N/A | |||||||
10101780
|
Pyrex
1060/24D |
250 mm | N/A | |||||||
11367824
|
Pyrex
1060/24D |
250 mm | N/A | |||||||
11373444
|
Pyrex
1060/06D |
50 mm | N/A | |||||||
10706071
|
Pyrex
1060/06D |
50 mm |
1195.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 02-10-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10681101
|
Pyrex
1060/04D |
40 mm |
1195.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 08-10-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363444
|
Pyrex
1060/04D |
40 mm | N/A | |||||||
10706261
|
Pyrex
1060/09D |
60 mm |
1325.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 04-09-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383444
|
Pyrex
1060/09D |
60 mm | N/A | |||||||
11926288
|
Pyrex
1060/10D |
80 mm |
1365.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 10-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393444
|
Pyrex
1060/10D |
80 mm | N/A | |||||||
13481829
|
Pyrex
1060/21D |
200 mm |
3200.00 DKK
Pack of 10 |
Estimated Shipment: 02-10-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Spezifikation
Flat | |
Round | |
Evaporation Work and Covering Heated Beakers |
Borosilicate Glass | |
Watch Glass | |
Polished |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.