Få mere at vide
Pyrex™ Glascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
291.00 DKK - 539.00 DKK
Tekniske data
Base Type | Sekskantet |
---|---|
Skala farve | Hvid |
Form | Rund |
Type | Gradueret cylinder |
Materiale | Borosilikatglas |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Gradueringer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Gradueringer | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10243790
|
Pyrex
3215/10P |
100 mL | 1 mL |
372.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11393564
|
Pyrex
3215/06MP |
25 mL | 0.5 mL |
291.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11303574
|
Pyrex
3215/08P |
50 mL | 1 mL |
294.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11313574
|
Pyrex
3215/12P |
250 mL | 2 mL |
539.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 16-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas og polyethylen for styrke, stabilitet og overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyethylenprop og aftagelig fod er en fremragende enhed til måling og blanding af væsker i et laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: hvide emaljegrader for optimal synlighed
- Sekskantet aftagelig polyethylen fod: absorberer stød, reducerer brud og giver stabilitet
- Udskiftelig: polyethylenprop
- Klasse B
- Overholder: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Reservedele: fås separat
Tekniske data
Sekskantet | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
B | |
Hvid emalje |
Hvid | |
Gradueret cylinder | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Detachable Foot, Polyethylene Stopper | |
Polyethylen |