Få mere at vide
Socorex™ Qualitips Autoklaveringskasser Artikelnummer.: 11771248
Forventet forsendelse: 22-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 DKK
    476.01 DKK / Pakke med 4
    Spare 12.99 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Socorex™ Qualitips Autoklaveringskasser
Artikelnummer. 11771248
Makro Tip 10 ml, Pakke med 4
Holder:
Makro Tip 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11771248
Brand: Socorex™ 312.10ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 DKK
    476.01 DKK / Pakke med 4
    Spare 12.99 DKK
    2% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-01-2026
Kun null tilbage
Produkttitel
Socorex™ Qualitips Autoklaveringskasser >