Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Brand: Sampling Systems™ 8220P-005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Medium strength adhesive
- Large writing area
- Each roll individually packed
- FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
- Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Specifica
CFR 175.105 | |
Black | |
PharmaLabel | |
250/Pk. | |
150 x 150 mm |
Food Grade Adhesive | |
Paper | |
Quality Control | |
-40°C to +70°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels > Color: Black
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto