Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia cepaciaATCC™ 25416™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
- Ingen seriel fortynding påkrævet
- Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
- Klar til rehydrering
- Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
ATCC® | 25416TM* |
Oversigt | Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ |
Format | Quanti-Cult Plus |
Produkttype | Organismer til kvalitetskontrol |
Målorganismeklasse | Gram-negative stænger |
Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
Emballagetype | 100 test/sæt |
Mængde | 100 test/sæt |
Stammebetegnelser | UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810] |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
-
Multiple Manufacturers
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.