Få mere at vide
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) og Extended Range (XR) analysesæt
Artikelnummer. 10266793
Mængde:
100 analyser
500 analyser
Assay:
RNA Kvantificering, bred vifte
RNA Kvantificering, høj følsomhed
RNA Kvantificering, udvidet rækkevidde
Pakningsstørrelse:
1 sæt
500 assays
Hver
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 10266793
Brand: Invitrogen™ Q10211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kits muliggør hurtig og følsom påvisning af RNA med lav og høj abundance og kan skelne mellem RNA og DNA, protein og frie nukleotider.
Opnå nøjagtig og præcis kvantificering af RNA med Qubit RNA HS-, BR- og XR-analysesæt. Disse RNA-kvantificeringssæt muliggør hurtig og selektiv påvisning af RNA-prøver med lav og høj overflod og kan skelne RNA fra DNA, protein og frie nukleotider. Forurenende stoffer såsom salte, opløsningsmidler eller rengøringsmidler tolereres godt.
Qubit RNA HS-, BR- og XR-analysesæt, designet til brug med Qubit Fluorometre er meget selektive for RNA over DNA, protein og frie nukleotider. Alle kits leverer koncentreret assay-reagens, fortyndingsbuffer og forfortyndede RNA-standarder. Du skal blot fortynde reagenset ved hjælp af den medfølgende buffer, tilsæt din prøve (enhver volumen mellem 1μ L og 20μ L er acceptabelt), og aflæs koncentrationen ved hjælp af a Qubit Fluorometer.
Qubit RNA HS Assay Kit
Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med lav overflod. Afhængigt af prøvevolumen er assay-kittet designet til at være nøjagtigt for initiale RNA-prøvekoncentrationer på 0,2 til 200 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 4 200 −ng.
Qubit RNA BR Assay
Kit Qubit RNA BR (Bred-Range) Assay Kit, når det bruges sammen med Qubit Fluorometer, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver. Afhængigt af prøvevolumen er assay-sættet designet til at være nøjagtigt for initiale RNA-prøvekoncentrationer på 0,5 til 1.200 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 10 1.200 −ng.
Qubit RNA XR Assay
Kit Qubit RNA XR (Extended Range) Assay Kit, designet til brug med Qubit 4 og Qubit Flex Fluorometre, giver en nøjagtig og selektiv metode til kvantificering af RNA-prøver med høj overflod. Afhængigt af prøvevolumen er assay-kittet designet til at være nøjagtigt for initiale RNA-prøvekoncentrationer på 5 til 20.000 ng/μ L, hvilket giver et detektionsområde på 100 −20.000 ng.
Noter
• Qubit RNA HS- og BR-analysesæt kan bruges med alle Qubit Fluorometer
• Qubit RNA XR-analysesæt er designet til kun at blive brugt sammen med Qubit 4 eller Qubit Flex fluorometre
• Bruges med tyndvæggede, klare 0,5 ml PCR-rør (kat.nr. Q32856) til Qubit 4 fluorometer og 8 x 200-μ L rørstrimler (kat. nr. Q33252) til Qubit Flex fluorometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay RNA Kvantificering, bred vifte
Detektionsmetode Fluorescens
Excitation/Emission 644/673
Til brug med (udstyr) Qubit fluorometer
Antal reaktioner 500 reaktioner
Kvantificeringsområde 10 til 1200 ng
Produktlinje Quant-iT
Mængde 500 analyser