Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Liebig kondensator
Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensatoren har aftagelige plastgevindforbindelser til slange.
415.00 DKK - 831.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DIN 12576 |
---|---|
Materiale | Borosilikatglas |
Type | Liebig kondensator |
Til brug med (applikation) | Velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11391845
|
Quickfit
C1/00 |
135 mm |
805.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11301855
|
Quickfit
C1/12/SC |
340 mm |
430.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12019652
|
Quickfit
C1/11/SC |
260 mm |
415.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12644911
|
Quickfit
C1/12/25/SC |
380 mm |
430.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12039652
|
Quickfit
C1/13/SC |
390 mm |
533.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11321855
|
Quickfit
C1/23/SC |
535 mm |
498.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12575057
|
Quickfit
C1/14/25/SC |
400 mm |
831.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12059652
|
Quickfit
C1/44/SC |
550 mm |
533.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12049652
|
Quickfit
C1/22/SC |
530 mm |
437.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer. De Quickfit Korosilikatglas Liebig-kondensatoren har aftagelige plastgevindforbindelser til slange.
- Overholder DIN 12576
- Populær kondensator med vandkappe, velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer
- Med aftagelige plastgevindforbindelser for nem og sikker fastgørelse af gummislange
Tekniske data
DIN 12576 | |
Borosilikatglas | |
Liebig kondensator | |
Velegnet til destillations- og tilbagesvalingsapplikationer |