Learn More
Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Glass Flask
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
Brand:  Quickfit FR25/1S/11A
551.00 DKK valid until 2025-01-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12591738
  • 595.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 22-04-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.
  • With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
  • Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 383
Borosilicate Glass
3
Round
25 mL
77 mm
14/23 (Centre), 14/23 (side)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato