Få mere at vide
Quickfit™ Skruetrådsadapter til at passe til kegle
Artikelnummer. 10821900
Skift visning
Trådstørrelse:
13
18
24
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Keglestørrelse unitSize
10821900 13 19/26 Pakke med 2
10840580 24 29/32 Pakke med 2
10654969 18 19/26 Pakke med 2
10187988 13 14/23 Pakke med 2
10684009 18 24/29 Pakke med 2
10290219 18 14/23 Pakke med 2
10168138 13 24/29 Pakke med 2
10484520 24 24/29 Pakke med 2
10426060 24 19/26 Pakke med 2
10494520 13 29/32 Pakke med 2
10870390 18 29/32 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10821900 Leverandør Quickfit Leverandørnr. ST52/13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgør termometre og rør til glasbeholdere. De QuickFit™ gevindadapter kommer i en række størrelser, der passer til en række forskellige beholdere og indløb.
Fastgør termometre og rør til glasbeholdere. De QuickFit™ gevindadapter kommer i en række størrelser, der passer til en række forskellige beholdere og indløb.
  • Med gevindsamling komplet med plasthætte, silikone gummiring og PTFE skive
  • Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør mv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Ideel til fastgørelse af termometre, gasindtagsrør
Inkluderer Plasthætte, silikonegummi ring og PTFE skive
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Konus skruegevind adapter
Trådstørrelse 13