Få mere at vide
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98+% Artikelnummer.: 11358846
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98+%
Artikelnummer. p-7047596
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11358846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19492.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84025-81-0
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00066219
InChI nøgle CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC navn (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin
SMIL COCC1CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Tæthed 0.933
Kogepunkt 61°C to 62°C (40 mmHg)
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.4457
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Beilstein 4229755
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −2.2° (c=2 in Benzene)
Formel vægt 115.18
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98+% >