Få mere at vide
(R)-3-methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15545216
(R)-3-methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15545216
Brand: Thermo Scientific Acros 456780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 953780-78-4 | C5H11NO·ClH | 137.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 953780-78-4
Molekylær formel C5H11NO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 137.61
InChI nøgle MSOCQCWIEBVSLF-NUBCRITNSA-N
Synonym r-3-methylmorpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine hydrochloride, c5h11no.clh, ksc494m2h, r-3-methylmorpholin hydrochloride, r-3-methylmorpholinehydrochloride, r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methyl-morpholine hydrochloride, 3r-3-methylmorpholine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 57356922
IUPAC navn (3R)-3-methylmorpholin;hydrochlorid
SMIL CC1COCCN1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Smeltepunkt 126.0°C to 128.5°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Mængde 1 g
Specifik rotation 1.86
Formel vægt 137.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Methylmorpholine hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(R)-3-methylmorpholinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >