Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
Very potent, high affinity H3 agonist (KD = 50.3 nM) that displays > 200-fold selectivity over H4 receptors. Inhibits H3-mediated histamine synthesis and release in the CNS and stimulates H4-mediated eosinophil shape change (EC50 = 66 nM).
S-enantiomer also available.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 287 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.999 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion