Beskrivelse
- Betablok til 4 x 1,5 ml Eppendorf rør (5 x 3,5 x 14 cm)
- Sikkerhedsbeholdere/blokke til beskyttelse mod Beta-stråling
- Covers er også tilgængelige
- Til at holde og beskytte 4 x 1,5 ml akryl mikrocentrifugerør
Tekniske data
5 x 3.5 x 14cm | |
Til 4 x 1,5 ml Eppendorf rør (5 x 3,5 x 14 cm) |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsblokke Beta > Mål: 5 x 3,5 x 14 cm; Kapacitet: 4 x 1,5 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion