Få mere at vide
Ohaus™ Ranger 3000 kompakt bænkvægt
The multipurpose Ranger 3000 has all of the capabilities to produce precise results rapidly for a variety of applications. With seven application modes, Ranger 3000 is the ideal scale to meet many industrial weighing needs. Portable and equipped with a rechargeable battery, this scale is beneficial in every corner of the factory and is equipped with functions and features that elevate the Ranger 3000 to a class of its own.
Brand: Ohaus™ 30031703
3698.30 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Ranger 3000 har den største skærm i sin klasse og er udstyret med kontrolvejende LED'er og baggrundsbelyste LCD-skærme, som gør den funktionel i næsten enhver arbejdstilstand.
- Den mest brugervenlige vægt på markedet med nem opsætning, der sikrer, at din værdifulde tid ikke spildes, og at du ’arbejder så dygtigt som muligt.
- Ranger 3000 producerer nøjagtige resultater inden for et sekund og eliminerer praktisk talt din ventetid og giver dig mulighed for at bevæge dig i et tempo, som bestemmes af dig, ikke dit vejeudstyr.
Tekniske data
Indbygget RS232, valgfri 2. RS232, USB , Ethernet | |
Genopladelig blysyre | |
FCC, del 15, klasse A; EN61326-1:2006 (Klasse B) | |
1.5 kg | |
0.1 g | |
R31P3 | |
-10 °C til +40 °C | |
kg, lb, g, oz, lb:oz | |
327 × 311 × 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4.2 kg | |
100 til 240 V |
210 timer. kontinuerlig brug med 12 timer. genopladningstid | |
Udseende | |
Platform i rustfrit stål, ABS-hus | |
LCD med hvid baggrundsbelysning | |
Mekanisk | |
1 sek. | |
Ranger™ 3000 kompakt bænkvægt | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
100/240 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |