Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coagulation factor V Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coagulation factor V, was expressed in the hosts and tags indicated.
1185.00 DKK - 17250.00 DKK
Specifications
Accession Number NP_000121.2
Gene ID (Entrez) 2153
Name Coagulation factor V Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15949349
View Documents
enQuireBio™
QP6011-ec-10ug
10 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15989349
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6011-ec-50ug
50 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15939349
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6011-ec-100ug
100 μg
3825.00 DKK
100µg
15969349
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6011-ec-200ug
200 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15979349
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6011-ec-500ug
500 μg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15959349
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6011-ec-1mg
1 mg
17250.00 DKK
1mg
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_000121.2
Coagulation factor V Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2153
Research Use Only
F5
Recombinant Protein
E. coli
MPSPSSPTLN DTFLSKEFNP LVIVGLSKDG TDYIEIIPKE EVQSSEDDYA EIDYVPYDDP YKTDVRTNIN SSRDPDNIAA WYLRSNNGNR RNYYIAAEEI SWDYSEFVQR ETDIEDSDDI PEDTT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt