Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HAI-1 Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Inhibition Activity
Brand:  R&D Systems™ 1048-PI-010
Product Code. 18328747
  • 4035.00 DKK / 10µg
Explore more special offers
Description
Description
The Recombinant Human HAI-1 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human HAI-1 Protein has been validated for the following applications: Inhibition Activity.
Specifications
Specifications
Inhibition Assay
6692
HAI-1
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human HAI-1 protein Pro37-Glu449,with a C-terminal 10-His tag
Unconjugated
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris and NaCl.
47 kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt