Få mere at vide
Reichert™ Handheld Digital Refractometers
Store funktioner og ydeevne i en lille pakke
Brand: Reichert™ 13940000
3167.13 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Indeholder: Måler, bæretaske, batterier, instruktioner
Beskrivelse
Store funktioner og ydeevne i en lille pakke
Disse alsidige lommerefraktometre er nemme at bruge og giver hurtige resultater. De er økonomiske i drift og giver mere end 10.000 målinger på to AAA-batterier.
- LCD-udlæsning skifter mellem brydningsindeks og % Brix-tilstande
- Brede måleområder på 1,3330 til 1,4465 RI og 0,0 til 62,0 % Brix dækker de fleste applikationer
- Femcifret display med høj kontrast viser komplet måling —uden rulning af cifre
- Automatiske aflæsninger på få sekunder ved et tryk på en knap, —ingen grund til at stole på brugerens fortolkning af en skyggelinje
- Elektronisk automatisk temperaturkompensation fra 10° til 40 °C (50° til 104 °F) for nøjagtige målinger indendørs eller udendørs
- Batteri: 2 x“ AAA” ; Automatisk slukketilstand forlænger batteriets levetid ud over 10.000 målinger; batterilevetid indikator vises, når enheden er tændt
- Robuste huse; vandafvisende og støvtæt
- Gummigreb på hver side giver et skridsikkert greb
- Display: LCD-panel med direkte læsning; kan skiftes mellem RI- og Brix-skalaer
- Opløsning: 0,0001 RI-enheder; 0,1 % Brix
- Nøjagtighed:± 0,0002 RI,± 0,2% Brix
- Vandkalibrering
- Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
Certificeringer
CE, RoHS og WEEE
Overholdelse
IP65 støvtæt/vandafvisende
Tjenester
Et år
Tekniske data
Håndholdt digitalt dobbeltskala refraktometer | |
Destilleret vand | |
0,0001nD, 0,1% Brix | |
Brix TC, Brydningsindeks og Brydningsindeks TC | |
Nem at bruge og giver hurtige resultater | |
IP65, RoHS, WEEE, CE | |
100 g | |
1,06 tommer | |
3,9 tommer. | |
2,13 tommer. | |
10 °C til 40 °C |
1,33 til 1,45 | |
±0,0002nD,± 0,2% Brix | |
LCD | |
589nm LED | |
Måler, bæretaske, batterier, instruktioner | |
3,5 oz. | |
3,9 x 2,13 x 1,06 tommer. (99 x 54,1 x 26,9 mm) | |
26.9 mm | |
99 mm | |
54.1 mm |