Få mere at vide
Thermo Scientific™ Agglutinerende sera, Salmonella O
Identificer serologisk somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved dias-agglutinationstest ved hjælp af Agglutinating Sera, Salmonella O.
Brand:  Thermo Scientific™ R30957901
895.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12643638
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Serologisk identifikation af somatiske O-antigener fra Salmonella-stammer ved objektglasagglutinationstest til epidemiologiske og diagnostiske formål ved hjælp af Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinerende sera, Salmonella O. Seraene absorberes for at fjerne agglutininer for andre Salmonella-antigener og paracolonα agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC-serien) er beregnet til identifikation af O-antigener.
  • Vælg sera også til brug som positive kontroller for farvede Salmonella- suspensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Positiv
Salmonella O Antigen
Gruppe E2
2 mL
Salmonella O-faktor 15 (gruppe E2)
Agglutinerende sera
2 ml/hætteglas
Salmonella O
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Agglutinerende sera, Salmonella O > Identificerer Salmonella O-faktor 15 (gruppe E2)