Learn More
SGE™ Replacement Needles for 5μL Syringes
Made of Stainless steel.
Brand:  SGE™ 035055
 View more versions of this product
Product Code. 10197350
  • 498.00 DKK / Each
Explore more special offers
Alert:
Made of Stainless steel
Description
Description
Made of Stainless steel
Specifications
Specifications
23 G
0.024 in.
0.63 mm
Replacement Needle
8 mm O.D. Barrel 5μL Microvolume Syringes
0.014 in.
0.37 mm
1.9 in.
Cone
Product Title
SGE™ Replacement Needles for 5μL Syringes > Cone tip; 50mm L; 23 gauge
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt