Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure Artikelnummer.: 10732792
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure
Artikelnummer. 10732792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 mg, 500mg
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10732792
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419025000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 989-38-8
Molekylær formel C28H31ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 479.017
MDL nummer MFCD00012665
InChI nøgle VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
IUPAC navn ethyl-2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoat;hydron;chlorid
SMIL [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhodamine 6G
Smeltepunkt 290.0°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 479.01
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0392729 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer419020050,419025000,419020010
PartinummerA0406261 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2021 Artikelnummer419020050,419025000,419020010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure >