Få mere at vide
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -°50 C uden støj ved brug af vandopløselig Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium. Kommer i klare og fem ekstra farver, alle efterlader ingen rester efter farvning.
472.00 DKK - 1950.00 DKK
Produkter 8
Artikelnummer Brand Mængde Farve Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Farve Pris Antal & tilgængelighed  
11912365
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Epredia™
6502
4 oz. pr. flaske, 2/cs. Klar
1630.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12678086
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Epredia™
6502B
4 oz. pr. flaske Blå
487.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12688086
Dokumentvisning
Epredia™
6502G
4 oz. pr flaske Grøn
498.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12698086
Dokumentvisning
Epredia™
6502O
4 oz. pr flaske Orange
554.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12608096
Dokumentvisning
Epredia™
6502P
4 oz. per bottle Pink
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12618096
Dokumentvisning
Epredia™
6502Y
4 oz. pr flaske Gul
498.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12647756
Dokumentvisning
Epredia™
6506
4 oz. pr. flaske, 6/cs. Klar
1950.00 DKK
Pakke med 6
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12628096
Dokumentvisning
Epredia™
6506M
4 oz. per bottle Five Colors plus Clear
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Giv sektioner af høj kvalitet ned til -50 °C uden snak ved hjælp af Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, et vandopløseligt frossen sektionsmedium.
  • Bufret for at sikre korrekt alkalinitet (pH= 8,0); efterlader ingen rester efter farvning
  • Specielt formuleret til at forhindre vævsadskillelse fra objektglasset
Bestillingsoplysninger:
Fås i fem farver for nem identifikation af prøver: pink, blå, grøn, gul og orange. Multipakker indeholder en af hver farve.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Neg-50™ Frosne sektion Medium