Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RJR 2403 oxalate Artikelnummer.: 30001181
Tocris Bioscience™ RJR 2403 oxalate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001181
10 mg
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001181
Brand: Tocris Bioscience™ 1053/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
α4β2 selective nicotinic agonist
A neuronal nicotinic receptor agonist, showing high selectivity for the α4β2 subtype (Ki values are 26 and 36000 nM for α4β2 and α7 receptors respectively). Active in vivo.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220662-95-3
Molekylær formel C12H16N2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RJR 2403 oxalate
Mængde 10 mg
Formel vægt 252.27
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ RJR 2403 oxalate >