Få mere at vide
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Beskrivelse
De RNAqueous Total RNA Isolation Kit er til phenol-fri total RNA-isolering fra –1 75 mg væv eller fra 10 2 –10 7 celler ved brug af en guanidinium-baseret lysis/denaturant og glasfiberfilter-separationsteknologi.
De RNAqueous kit indeholder:
- Praktisk sprøjtebaseret filtrering
- Kompatibilitet med vakuummanifolder ved behandling af flere prøver
Hvordan det virker
De RNAqueous kit bruger en kraftfuld kaotrop opløsning til cellelyse, efterfulgt af RNA-binding til glasfiber anbragt i en luer-lock sprøjtefilter. Vaske- og elueringsopløsninger skubbes ganske enkelt gennem filteret ved hjælp af en standardsprøjte (medfølger ikke). Vakuumfiltrering er ikke påkrævet; filterenhederne er dog kompatible med standard vakuummanifolder til behandling af flere prøver på én gang.
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | •6 mL Formaldehyd Load Dye; opbevares ved -°20 • C 60 ml lyse/bindingsopløsning; 4 °C • 60 ml vand; 4 ° •C 4 mL lithiumchloridudfældningsopløsning; 4 ° •C 40 ml vaskeopløsning #1; 4 ° •C 80 ml vaskeopløsning #2/3 (koncentreret); 4 ° •C 50 filterpatroner; stuetemperatur • 100 Opsamlingsrør; stuetemperatur • 10 ml elueringsopløsning; stuetemperatur |
Isoleringsteknologi | Spin kolonne (glasfiberfilter) |
Elueringsvolumen | 50 120–μ L |
Prøvetype | Bakterier, Celler, Plante, Væv, Gær, Virus, Enzymatiske reaktioner |
Endelig produkttype | Total RNA |
High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning |
Produkttype | RNA-isoleringssæt |
Mængde | 50 forberedelser |
Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Sikkerhed og håndtering
- RNAqueous Total RNA Isolation Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol