Learn More
BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporator System
Meet the essential needs of classical laboratory applications with this rotary evaporator. BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporator Systems are bundled with the Vacuum Pump V-100, regulated by the Interface I-100 and optionally include the Recirculating Chiller F-100 or F-105.
Brand:  BUCHI 11100V1121
 View more versions of this product
Product Code. 15384906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • Effective Rotavapor System for limited budgets
  • Fundamental design fulfills essential needs of evaporation
  • High longevity thanks to high quality material
  • Reliable operation due to robust design
  • Quick and ergonomic operation with smooth manual lift mechanism
  • Easy flask handling and vapor duct removal thanks to multifunctional Combi-Clip
  • Easy operation by integrating interface, vacuum pump and recirculating chiller
  • Expandable with a wide range of accessories and various glass assemblies
  • Flexibility to use the independent heating bath for further applications
  • Includes: Selected condenser, 1L receiving and evaporating flasks, Vapor duct
  • All accessories are included for out of the box usage
Specifications
Show More
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BUCHI Rotavapor R-100 Rotary Evaporator System > Buchi Rotavapor R-100 Rotary Evaporator System with Vertical condenser, P+G safety coating and Recirculating chiller
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato