Få mere at vide
BRAND™ Coplin farvningstrug
Soda-lime glaskonstruktion. Passer til 10 dias, 76 x 26 mm
Brand: BRAND™ 472800
2249.48 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Rund
- Soda-lime glaskonstruktion.
- Passer til 10 dias 76 x 26 mm
- Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Rund | |
Farvetrug | |
10 dias | |
115 mm | |
80 mm |
Sodavand Lime glas | |
Farvning | |
10 | |
80 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Coplin farvningstrug > Diameter: 80 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion