Få mere at vide
Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere
Artikelnummer. 15298824 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
2 L
4 L
5 L
Toppladediameter (metrisk):
120 mm
170 mm
220 mm
Toppladediameter (engelsk):
4,72 tommer
6,69 tommer.
6.69 in.
8,66 tommer.
8.66 in.
Stiktype:
Ledningssæt m. diverse stik
US
Pakningsstørrelse:
Hver
Código de producto. 15298824
Marca: Thermo Scientific™ 88880008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Oplev pålideligheden af vores plug-and-play magnetiske omrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer.
Oplev pålidelighed med plug-and-play Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere, ideelle til rutinemæssige omrøringsapplikationer. Tre størrelsesmuligheder at vælge imellem— 120 mm, 170 mm eller 220 mm— alle med et lavt profil, letvægtsdesign, der har et ekstremt lille fodaftryk. RT basis-omrørerne har en kemisk-resistent polypropylen top og krop, en stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer, og en børsteløs DC-motor, der ikke vil generere varme. Analog hastighedskontrol går fra 150 til 2500 rpm. Alle enheder inkluderer to skridsikre silikonepladedæksler for ekstra beskyttelse mod spild.
  • Lav profil, letvægtsdesign med lille fodaftryk
  • Stærk magnetisk kobling for at sikre ensartet omrøring under eksperimentelle procedurer
  • Børsteløs jævnstrømsmotor vil ikke generere varme og“ lave mad” prøve
  • Top og krop af polypropylen giver fremragende kemikalieresistens
  • Tre størrelsesmuligheder— 120 mm, 170 mm eller 220 mm
  • Analog hastighedskontrol: 150 til 2500 rpm
  • Aftageligt stik
  • To skridsikre silikone pladebetræk leveres med alle enheder (1 sort, 1 hvid)
  • Lavt strømforbrug
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Hastighed 150 til 2500 rpm
Topplademateriale Polypropylen
Volumen 2 L
Form Rund
Spænding 100 til 240 V
Watt 5 w
Dimensioner (L x B x H) 5,12 x 5,12 x 2,56 tommer. (130 x 30 x 65 mm)
Højde (engelsk) 2,56 tommer.
Højde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 5,12 tommer
Længde (metrisk) 130 mm
Toppladediameter (engelsk) 4,72 tommer
Toppladediameter (metrisk) 120 mm
Bredde (engelsk) 5,12 tommer
Bredde (metrisk) 30 mm
Elektriske krav 100 til 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Stiktype Ledningssæt m. diverse stik
Certificeringer/compliance CE
Garanti og servicetilbud 2 år
Motortype Børsteløs DC
Type Omrørere
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado