Learn More
Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bag
Use these bags for gas sample analysis. Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bags feature a cylindrical shape and an ebonite tube and tap.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 5607074
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bags are individually packaged
- Available in packs of ten
- Foil thickness: 5/10mm
- Custom sizes and configurations available on request
Spezifikation
2 L | |
Faucet | |
Rubber | |
Gas Sampling Bag |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bag > Volme: 2L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur