Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
Brand:  asecos™ 3020500133709
 View more versions of this product
Product Code. 15983006
  • POA / Each
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Explore more special offers
Alert:
For indoor use only
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust construction and longevity: triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • User-friendly and safe (model .WDAS): door open arrest system, convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Spezifikation
Spezifikation
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
616 mm
524 x 750 x 1742 mm
Wing
1968 mm
Door open arrest system
2
400 kg
750 mm
Steel
4 x 19 liter drawers (sheet steel powder-coated)
524 mm
616 x 896 x 1968 mm
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
1742 mm
S90.196.090.WDAS
Powder-coated plain
896 mm
Light Gray
Safety storage cabinet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet S-CLASSIC-90 with Door Open Arrest System > 4 x 19 litre drawers (sheet steel powder-coated)
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt