Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers
Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers ideal for ultrapure applications.
717.06 DKK
Tekniske data
Farve | Transparent |
---|---|
Materiale | PTFE |
Type | Beaker |
Autoklaverbar | Autoclavable |
Engangs | Reusable |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
12356988
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069537 |
125 mL | |||||||
Beskrivelse
- Designed for rapid heat transfer
- Can be heated in a microwave or directly on a hot plate up to 500°F (260°C)
- Transparent
- Graduated for easy measuring
- Autoclavable
Tekniske data
Transparent | |
Beaker | |
Reusable | |
Griffin |
PTFE | |
Autoclavable | |
Yes |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE PFA Griffin Beakers