Få mere at vide
Samarium, 99.9%, (trace metal basis), 20 to 40 mesh
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1778.0°C |
Kemisk navn eller materiale | Samarium |
Smeltepunkt | 1072.0°C |
Navn note | 40 Mesh |
Farve | Grå |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 50 g |
Analyseprocentområde | 99.9% |
Lineær formel | Sm |
FN nummer | 3132 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Samarium, powder
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Samarium, 99.9%, (trace metal basis), 20 to 40 mesh >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion