Få mere at vide
Samarium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO) Artikelnummer.: 11392558
Samarium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049530
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11392558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014604.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17829-86-6 | C6H9O6Sm | 327.49 g/mol
Samarium Acetate har specialiserede anvendelser i glas, fosfor, lasere og termoelektriske enheder. En anden vigtig anvendelse af Samarium og dets forbindelser er som katalysator og kemisk reagens. En af de vigtigste anvendelser af Samarium er i Samarium-Cobalt magneter. . Disse magneter findes i små motorer, hovedtelefoner og avancerede magnetiske pickupper til guitarer og relaterede musikinstrumenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17829-86-6
Molekylær formel C6H9O6Sm
Molekylvægt (g/mol) 327.49
MDL nummer MFCD00150124
InChI nøgle JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn samarium(3+) triacetat
SMIL [Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 300°C
Kemisk navn eller materiale Samarium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 327.48 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.94 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Samarium(III) acetate hydrate, 99.9% (REO) >