Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Ideel til arbejde med smalle rør og beholdere med små åbninger.
Brand:  Thermo Scientific™ 242NL
214.12 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11367863
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
3.0 mL
2.5 mm
Ikke steril
500/Pk.
4.0 mL
Smal stamme Transfer Pipet
Samco 4,0 ml Sedi-Pet ™Transfer pipetter, kort stilk, stor pære, ikke-steril, hvid æske
LDPE
Nej
500/Pk.
8.5 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1329354 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/12/2024 Katalognummer242NL
Partinummer1331365 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato04/09/2021 Katalognummer242NL
Partinummer1330788 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/08/2021 Katalognummer242NL
Partinummer1330787 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato24/08/2021 Katalognummer242NL
Partinummer1330348 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato21/08/2021 Katalognummer242NL
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter >