Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter Artikelnummer.: 12394508
Forventet forsendelse: 05-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 DKK
    179.81 DKK / Pakke med 400
    Spare 11.19 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12394508
8.0 mL, Ikke steril, 4.6 mL, Bulk 400/Pk, Pakke med 400
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12394508
Brand: Thermo Scientific™ 204NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 DKK
    179.81 DKK / Pakke med 400
    Spare 11.19 DKK
    5% Off
Se alle kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 4.6 mL
Oversigt Samco 8,0 ml universalpipeter til overføring af store pære, ikke-sterile, hvide æske
Diameter (metrisk) Udvendig 6.1 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Mængde 400/Pk.
Emballagetype Bulk 400/Pk
Volumen (metrisk) 8.0 mL
Længde (metrisk) 15.1 cm
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 7.04%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 7.04%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24159
    Expires2025-12-31
    Days
    34
    Hours
    16
    Minutes
    53
    Seconds
    0
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/11/2025 and 31/12/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply. Promo Code 24159
    Terms & Conditions See Full Promo Details
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter >