Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15307873
0.6 mL, Ikke steril, 0.3 mL, Bulk, 500/Pk, Pakke med 500
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/Pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 15307873
Brand: Thermo Scientific™ 281NL
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 0.3 mL
Oversigt Generelle formål, ekstra lille pære, 0,6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 3.3 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk, 500/Pk
Volumen (metrisk) 0.6 mL
Længde (metrisk) 7.2 cm
Type Overførselspipet til generelle formål
Engangs Engangsbrug
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter >