Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
Beskrivelse
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Oversigt | Overførselspipetter til generelle formål, standardpære, 7,7 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.9 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Dråber/ml | 21 |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | 20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 7.7 mL |
| Længde (metrisk) | 15.6 cm |
| Vis mere |