Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter Artikelnummer.: 15337813
Forventet forsendelse: 02-04-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    465.39 DKK / Pakke med 400
    Spare 25.61 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15337813
8.6 mL, Steril, 6.0 mL, Individuelt indpakket, 400/Pk, Pakke med 400
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Product Code. 15337813
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 2041S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    465.39 DKK / Pakke med 400
    Spare 25.61 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-04-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 6.0 mL
Oversigt Generelt, stor pære, 8,6 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 6.1 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 21
Uddannet Nej
Emballagetype Individuelt indpakket, 400/Pk
Volumen (metrisk) 8.6 mL
Længde (metrisk) 15.1 cm
Type Overførselspipet til generelle formål
Engangs Engangsbrug
Show More Show Less
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter >