Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Product Code. 15367883
7.5 mL, Steril, 2.8 mL, 20/Sæk, 500/Pk, Pakke med 500
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Unit Size:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Product Code. 15367883
Brand: Thermo Scientific™ 33520S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 2.8 mL
Oversigt Overførselspipette til generelle formål, 5 tommer, 7,5 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 24
Uddannet Nej
Emballagetype 20/Sæk, 500/Pk
Volumen (metrisk) 7.5 mL
Længde (metrisk) 12.9 cm
Type Overførselspipet til generelle formål
Engangs Engangsbrug
Show More Show Less
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter >