Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15778257
7.7 mL, Steril, 3.2 mL, 4000/Cs, Pakke med 4000
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Artikelnummer. 15778257
Brand: Thermo Scientific™ 20210S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Oversigt Samco 7,7 mL overførselspipetter til generelle formål, standardpære, sterile, 10/pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Mængde 10/Pk.
Emballagetype 4000/Cs
Volumen (metrisk) 7.7 mL
Længde (metrisk) 15.6 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter >