Learn More
Serva Electrophoresis™ Sample Buffer, 2X
Brand:  Serva Electrophoresis™ 4253301
Encompass_Preferred
Product Code. 11712177
  • 306.61 DKK / Each
Explore more special offers
Specifications
Blue
7
Native Gel Electrophoresis
Odorless
2X
Solution
1M 6-aminocaproic acid, 100mM BisTris-HCl (pH 7.0), 100mM NaCl, 20% glycerol, 0.1% Serva Blue G
20mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales