Få mere at vide
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10060682 Shop alle Fisher Chemical produkter
5 kg, 5kg
Mængde:
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230°C
Smeltepunkt 1610°C
Farve Beige
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Formel vægt 60.08g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >