Learn More
Notrax Sani-Flex™ Specially Designed for the Lab Industry
Specially designed for the lab industry, Sani-Flex™ anti-fatigue matting provides the optimum combination of comfort, anti-slip surface, quality and durability, as well as oil/grease and chemical resistance. Its smooth surface and rounded off edges make it easy to clean.
Brand:  Notrax 526S0023GY
 View more versions of this product
Product Code. 17782178
  • 1120.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 20-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Specially designed for the lab industry, Sani-Flex™ anti-fatigue matting provides the optimum combination of comfort, anti-slip surface, quality and durability, as well as oil/grease and chemical resistance
  • Its smooth surface and rounded off edges make it easy to clean
  • Made of tough rubber compounds, designed to yield a long service life
  • Aggressive slip-resistant surface
Specifica
Specifica
Gray
91 cm
Industrial and Commercial Matting
36 in.
Nitrile Rubber
61 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato